Learn More
Carbamoylcholine-d9 Chloride (N,N,N-trimethyl-d9), CDN
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.025 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.03 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Carbachol-D9 (N,N,N-trimethyl-D9) |
| Summenformel | C6 D9 H6 N2 O2 . Cl |
| Menge | 0.025 g |
| Synonym | Carbamoylcholine-d9 Chloride (N,N,N-trimethyl-d9), 2-[(Aminocarbonyl)oxy]-N,N,N-tri(methyl-d3)ethanaminium chloride, Carbamoylcholine-d9 chloride, Carbachol-d9, Carbachol-D9 (N,N,N-trimethyl-D9) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H14N2O2.ClH/c1-8(2,3)4-5-10-6(7)9;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,9);1 H/i1D3,2D3,3D3; |
| SMILES | [Cl-].[2 H]C([2 H])([2 H])[N+](CCOC(=O)N)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 2-carbamoyloxyethyl-tris(trideuteriomethyl)azanium;chloride |
| Molekulargewicht (g/mol) | 191.704 |
| Formelmasse | 191.1387 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |