Learn More
Carbamylbenzylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Carbamyl Benzyl Ester |
| CAS | 621-84-1 |
| Summenformel | C8H9NO2 |
| Menge | 50 g |
| Synonym | Carbamic Acid Phenylmethyl Ester, Benzyl Aminoformate, Benzyl Carbamate, NSC 25317, O-Benzylcarbamate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,9,10) |
| SMILES | NC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | Benzylcarbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 151.16 |
| Formelmasse | 151.0633 |