Learn More
Carbamylcholinchlorid, TRC
Artikelnummer. 30354376
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30354376 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30354376 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1759701G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Carbachol
CAS 51-83-2
Summenformel C6 H15 N2 O2 . Cl
Menge 1 g
Synonym Carbachol, 2-(Carbamoyloxy)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride, Choline, chloride, carbamate (6CI,8CI), Ethanaminium, 2-[(aminocarbonyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), (2-Carbamoyloxyethyl)trimethylammonium chloride, (2-Hydroxyethyl)trimethyl ammonium chloride carbamate, Carbachol chloride, Carbacholin, Carbacholine, Carbacholine chloride, Carbacolina, Carbaminocholine chloride, Carbaminoylcholine chloride, Carbamiotin, Carbamoylcholine chloride, Carbamoylcholine-hydrochloride, Carbamylcholine chloride, Carbastat Intraocular, Carbochol, Carbocholin, Carbocholine, Carbyl, Carcholin, Choline carbamate chloride, Coletyl, Doryl, Doryl (pharmaceutical), Isopto Carbachol, Jestryl, Lentin, Miostat, Moryl, Vasoperif, Ethanaminium, 2-[(aminocarbonyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1), gamma-Carbamoyl choline chloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H14N2O2.ClH/c1-8(2,3)4-5-10-6(7)9;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,9);1H
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(=O)N
IUPAC-Name 2-Carbamoyloxyethyl(trimethyl)ammonium;chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 182.65
Formelmasse 182.0822