Learn More
Carbazol-2-boronsäurepinakolester, tech. 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15482126
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15482126
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55484.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 871125-67-6
Summenformel C18H20BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 293.173
MDL-Nummer MFCD07784368
InChI-Schlüssel RLSJGSFDSSYNPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9h-carbazole-2-boronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9h-carbazole, 9h-carbazole,4a,9a-dihydro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, carbazole-2-boronic acid pinacol ester, 9h-carbazol-2-ylboronic acid pinacol ester, 9h-carbazol-2-yl boronic acid pinacol ester, 2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9h-carbazole, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-9h-carbazole, 2-9h-carbazol-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 46738013
IUPAC-Name 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-9H-Carbazol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C4=CC=CC=C4N3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbazole-2-boronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Formelmasse 293.17
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Fest