Learn More
Carbazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344569
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
50 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11344569 50 g 50 Gramm
11490303 100 g -
11400313 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11344569 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11448.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 86-74-8 | C12H9N | 167.21 g/mol
Carbazole and its derivatives are widely used as an intermediate in synthesis of pharmaceuticals, agrochemicals, dyes, pigments and other organic compounds. carbazole is also used in luminescence chemistry as a photosensitizing and additional charge transport material. Carbazole structure is a motif in pharmaceuticals such as carvedilol used to treat high blood pressure and to prevent cardiac arrhythmias and angina.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Carbazol und seine Derivate werden häufig als Zwischenprodukt bei der Synthese von Pharmazeutika, Agrochemikalien, Farbstoffen, Pigmenten und anderen organischen Verbindungen verwendet. Carbazol wird auch in der Lumineszenzchemie als photosensibilisierendes und zusätzliches Ladungstransportmaterial verwendet. Die Carbazolstruktur ist ein Motiv in Pharmazeutika wie Carvedilol, das zur Behandlung von Bluthochdruck und zur Verhinderung von Herzrhythmusstörungen und Angina pectoris eingesetzt wird.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter normalen Bedingungen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-74-8
Summenformel C12H9N
Molekulargewicht (g/mol) 167.21
MDL-Nummer MFCD00004960
InChI-Schlüssel UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbazole, dibenzopyrrole, diphenylenimine, 9-azafluorene, diphenylenimide, diphenyleneimine, dibenzo b,d pyrrole, usaf ek-600, unii-0p2197hhhn
PubChem CID 6854
ChEBI CHEBI:27543
IUPAC-Name 9H-Carbazol
SMILES N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbazole
Schmelzpunkt 240°C to 246°C
Dichte 1.15
Siedepunkt 354°C to 356°C
Flammpunkt 220°C (428°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 50 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 3956
Merck Index 14,1790
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water.
Formelmasse 167.21
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbazole