Learn More
Carbendazim, TRC
Artikelnummer. 30134277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134277 1 g 1 Gramm
30040546 100 mg 100 Milligramm
17927149 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30134277 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1759001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10605-21-7
Summenformel C9 H9 N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 191.19
Synonym 2-Benzimidazolecarbamic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), Carbamic acid, 1H-benzimidazol-2-yl-, methyl ester (9CI), 2-(Carbomethoxyamino)benzimidazole, 2-(Methoxycarbamoyl)benzimidazole, 2-(Methoxycarboxamido)benzimidazole, 2-[(Methoxycarbonyl)amino]benzimidazole, A 118, A 118 (pesticide), Agrizim, Aimcozim, Amolden TSM 32, Antibac MF, B 350, BAS 3460, BAS 3460F, BAS 67054F, BCM, BCM (fungicide), BMK, BMK (fungicide), Battal, Bavistan, Bavistin, Bavistin 25SD, Bavistin 3460, Bavistin 50SD, Bavistin 50WP, Bavistin DF, Bavistin FL, Bavistine, Bendazim, Benfil, Bengard, Bercema-Bitosen, Biocut BM 10, Bitosen, CTR 6669, Carbate, Carben VL, Carbendazim, Carbendazime, Carbendazol, Carbendazole, Carbendor, Carbex 500SC, Carbomax, Cekudazim, Corbel, Corzim, Corzim 50WP, Custos, Defensor, Delsene, Delsene 10, Derosal, Derosal 60PM, Derosol 60WP, Derroprene, Dhanustin, EK 578, Elsa, Equitdazin, FB 642, Falicarben, Ferazim, Funaben, Funaben 3, Funaben 50, Fungoxan, G 665, GLSTIN, Galofungin, Garbenda, HOE 17411, IPO 1250, IPO Y, Jkstein, Karben, Karben Stefes Flo, Karben flo Stefes, Kemdazin, Kolfugo, Kolfugo 25FW, Kolfugo Extra, Kolfugo Super, Lignasan, MBC, Mecarzole, Medamine, Methoxycarbonylaminobenzimidazole, Methyl 1H-2-benzimidazolecarbaminate, Methyl 1H-benzimidazol-2-ylcarbamate, Methyl 1H-benzimidazole-2-carbamate, Methyl 2-benzimidazolecarbamate, Methyl 2-benzimidazolylcarbamate, Methyl benzimidazolylcarbamate, Myco, NSC 109874, Olgin, Olgin (fungicide), Pillarstin, Preparation G 665, Preventol BCM, Protek, San-ai 700, Sarfun, Spin, Spin (pesticide), Spin Flo, Stein, Stempor, Subeej, Supercarb, Supercarb (fungicide), Thicoper, Triticol, Troysan CF 20, U 32104, Zhiweiling
IUPAC-Name Methyl N-(1H-Benzimidazol-2-yl)Carbamat
SMILES COC(=O)Nc1nc2ccccc2[nH]1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbendazim
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13)
Formelmasse 191.0695
Reinheit (%) >95%