Learn More
Melford Carbenicillin
Artikelnummer. 30018167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018167 5 g 5 Gramm
30018164 1 g 1 Gramm
30018165 100 g 100 Gramm
30018166 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30018167 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. C460005.0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.00 €
    180.07 € / 5 Gramm
    Sparen 44.93 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Carbenicillin, Dinatriumsalz ist ein Antibiotikum aus der Gruppe der Penicillin-Antibiotika und wirkt sowohl gegen grampositive als auch gegen gramnegative Bakterien.
Carbenicillin ist ein halbsynthetisches Derivat von Penicillin und ist für seine Stabilität in wässrigen Lösungen bekannt.
Im Bereich der Molekularbiologie und Gentechnik wird Carbenicillin, Dinatriumsalz, häufig als Selektionsmittel bei plasmidbasierten Klonierungsexperimenten eingesetzt. Es wirkt, indem es die bakterielle Zellwandsynthese hemmt und so zum Zelltod führt.
Forscher schleusen häufig ein Plasmid, das ein Resistenzgen gegen Carbenicillin enthält, in Wirtszellen ein. Zellen, die das Plasmid erfolgreich aufnehmen und das Resistenzgen exprimieren, können in Gegenwart von Carbenicillin überleben, während nicht transformierte Zellen eliminiert werden.
Carbenicillin, Dinatriumsalz, wird auch in der Mikrobiologie und Zellkultur eingesetzt. Es verhindert wirksam das Wachstum bakterieller Verunreinigungen in Zellkulturen und gewährleistet so die Reinheit der Zelllinien.
Darüber hinaus wird es zur Isolierung und Erhaltung von Stämmen mit bekannter oder künstlich erzeugter Resistenz gegen Carbenicillin eingesetzt.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbenicillin
CAS 4800-94-6
Menge 5 g
Summenformel C17H16N2Na2O6S