Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carbenicillin-Dinatriumsalz, 90 %
Artikelnummer. 15525146 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15525146 1 g 1 Gramm
15535146 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15525146 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 455360010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Carbenicillin-Dinatriumsalz, CAS-Nr. 4800-94-6, ist die Dinatriumsalzform von Carbenicillin, einer halbsynthetischen Verbindung mit antibakterieller und β-Lactamase-resistenter Breitbandwirkung.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Carbenicillin-Dinatriumsalz ist eine halbsynthetische Verbindung mit antibakterieller und β-Lactamase-resistenter Wirkung, die effektiv gegen gramnegative Bakterien ist
  • In In-vitro-Studien kann Carbenicillin-Dinatriumsalz die Proliferation von Agrobacterium vollständig unterdrücken
Verwendung
  • Aufgrund ihrer antibakteriellen Aktivität kann diese Verbindung zur Kontrolle der bakteriellen Zellwandsynthese durch Inaktivierung von Transpeptidasen auf der Innenfläche der bakteriellen Zellmembran verwendet werden.Dies kann zu einer unvollständigen bakteriellen Zellwandsynthese und schließlich zur Zelllyse führen
  • Wurde außerdem in Studien zur Bewertung der Rolle von Penicillin-empfindlichen Transpeptidasen bei der Zellwand-Biosynthese verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4800-94-6
Summenformel C17H16N2Na2O6S
Molekulargewicht (g/mol) 422.36
MDL-Nummer MFCD00077683
InChI-Schlüssel RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
PubChem CID 20933
ChEBI CHEBI:34609
IUPAC-Name Dinatrium;(2S,5R,6R)-6-[(2-carboxylato-2-phenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
SMILES [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbenicillin disodium salt
Typ Carbenicillin Disodium Salt
Schmelzpunkt >200.0°C
Infrarotspektrum Echt
Wasser 6% max.
Menge 1 g
Flammpunkt 400°C
Siedepunkt 738,0 °C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and methanol
Formelmasse 422.36
Reinheit (%) 90%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbenicillin disodium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.