Learn More
Carbenicillin (Dinatriumsalz), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10438923
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10438923 250 mg Bernsteinfarbiges Glas 250 Milligramm
10163193 1 g Bernsteinfarbiges Glas 1 Gramm
10396833 5 g Bernsteinfarbiges Glas 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10438923 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP2648250
Von Chemikalien bis zur Chromatographie
Verwenden Sie den Aktionscode 27991
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird für die Auswahl Ampicillin-resistenter transformierter Zellen und für die Untersuchung von Penicillin-empfindlichen Transpeptidasen in der Zellwandbiosynthese verwendet. Antimikrobielles Spektrum: Grampositive und gramnegative Bakterien, Pseudomonas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4800-94-6
Summenformel C17H16N2Na2O6S
Molekulargewicht (g/mol) 422.36
MDL-Nummer MFCD00077683
InChI-Schlüssel RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Synonym α-Carboxybenzylpenicillin
PubChem CID 20933
ChEBI CHEBI:34609
IUPAC-Name Dinatrium-(2S,5R,6R)-6-(2-Carboxylato-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
SMILES [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbenicillin
Typ Carbenicillin
Namenshinweis Disodium Salt
Physikalische Form Fest
Schmelzpunkt 200°C
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Wirksamkeit 770μg/mg min.
Wasser 6% Max.
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Prozentgehaltsbereich ≥92 %
Siedepunkt 738 °C
Formelmasse 422.4
Reinheit (%) 92% min.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbenicillin disodium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.