Learn More
Carbenicillin-Dinatriumsalz, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11470952 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11470952 1 g 1 Gramm
11480952 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470952 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219509201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00 €
    177.45 € / 1 Gramm
    Sparen 9.55 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Chemische Identifikatoren
CAS 4800-94-6
Summenformel C17H16N2Na2O6S
Molekulargewicht (g/mol) 422.36
MDL-Nummer MFCD00077683
InChI-Schlüssel RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Synonym α-Carboxybenzylpenicillin
PubChem CID 20933
ChEBI CHEBI:34609
IUPAC-Name Dinatrium;(2S,5R,6R)-6-[(2-carboxylato-2-phenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
SMILES [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbenicillin-Dinatriumsalz
Typ Carbenicillin-Dinatriumsalz
Physikalische Form Pulver
Farbe Gelb
Menge 1 g
Formelmasse 422.4
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbenicillin Disodium Salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbenicillin Disodium Salt