Learn More
Carbenicillin-Dinatriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414429
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15414429 5 g 5 Gramm
15404429 1 g 1 Gramm
15424429 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15414429 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61949.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.54 €
    230.65 € / 5 Gramm
    Sparen 51.89 €
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wasserlösliches Antibiotikum wirksam gegen gramnegative Bakterien
Carbenicillin disodium salt is a water-soluble antibiotic which is effective against gram-negative bacteria.Carbenicillin disodium salt is widely utilized as an antibiotic which is used to control bacterial cell-wall synthesis by inactivating transpeptidases on the inner surface of the bacterial cell membrane. It has been involved in the study of the role of penicillin-sensitive transpeptidases in cell wall biosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Carbenicillin-Dinatriumsalz ist ein wasserlösliches Antibiotikum, das gegen gramnegative Bakterien wirksam ist. Carbenicillin-Dinatriumsalz wird häufig als Antibiotikum verwendet, das zur Kontrolle der bakteriellen Zellwandsynthese durch Inaktivierung von Transpeptidasen auf der Innenseite der bakteriellen Zellmembran verwendet wird. Es wurde an der Studie über die Rolle von Penicillin-empfindlichen Transpeptidasen bei der Zellwand-Biosynthese beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol.
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bei Tieren und Menschen vorgesehen. An einem kühlen Ort lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4800-94-6
Summenformel C17H16N2Na2O6S
Molekulargewicht (g/mol) 422.36
MDL-Nummer MFCD00077683
InChI-Schlüssel RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
PubChem CID 20933
ChEBI CHEBI:34609
SMILES [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbenicillin disodium salt
Typ Carbenicillin Disodium Salt
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 5 g
Beilstein 5722128
Merck Index 14,1792
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol.
IUPAC-Name Dinatrium;(2S,5R,6R)-6-[(2-carboxylato-2-phenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
Formelmasse 422.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbenicillin disodium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Disodium [2S-(2.alpha.,5.alpha.,6.beta.)]-6-(carboxylatophenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1