Learn More
Carbidopa-Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30366086
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30366086 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30366086 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC17611810MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbidopa
CAS 38821-49-7
Summenformel C10 H14 N2 O4 . H2 O
Menge 10 mg
Synonym Carbidopa, (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoic acid monohydrate, (S)-Carbidopa monohydrate, Benzenepropanoic acid, α-hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methyl-, monohydrate, (S)-, Benzenepropanoic acid, α-hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methyl-, monohydrate, (αS)- (9CI), Carbidopa monohydrate
InChI-Formel InChI=1S/C10H14N2O4.H2O/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6;/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16);1H2/t10-;/m0./s1
SMILES O.C[C@@](Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazinyl-2-methylpropansäure; Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 244.24
Formelmasse 244.1059