Learn More
Carbimazol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15590574 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15590574 5 g 5 Gramm
15500584 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15590574 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 458610050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 22232-54-8
Summenformel C7H10N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 186.23
InChI-Schlüssel CFOYWRHIYXMDOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbimazole, athyromazole, carbimazol, carbethoxymethimazole, neomercazole, carbinazole, neo-thyreostat, basolest, carbimazolum, thyrostat
PubChem CID 31072
ChEBI CHEBI:617099
IUPAC-Name Ethyl 3-Methyl-2-Sulfanylidenimidazol-1-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)N1C=CN(C1=S)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbimazole
Schmelzpunkt 122.0°C to 124.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (24 h) (P2O5)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2g/L ( 20°C ). Other solubilities: soluble in acetone and ethanol
Formelmasse 186.23
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbimazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO– Nur für Forschungszwecke