Learn More
Carbimazol, TRC
Artikelnummer. 30010612
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010612 10 mg 10 Milligramm
30005521 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010612 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC17596010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22232-54-8
Summenformel C7 H10 N2 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 186.23
Synonym Carbimazole, Ethyl 3-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-1H-imidazole-1-carboxylate, 1H-Imidazole-1-carboxylic acid, 2,3-dihydro-3-methyl-2-thioxo-, ethyl ester, 4-Imidazoline-1-carboxylic acid, 3-methyl-2-thioxo-, ethyl ester (6CI,8CI), 1-Ethoxycarbonyl-3-methyl-2-thio-4-imidazoline, 1-Methyl-3-carbethoxy-2-thioglyoxalone, 3-Carbethoxymercapto-1-methylimidazole, 3-Carbethoxythio-1-methylglyoxaline, 3-Carbethoxythio-1-methyliminazole, Athyromazole, Basolest, CG 1, Carbethoxymethimazole, Carbimazol, Carbimazole, Ethyl 3-methyl-2-thioimidazoline-1-carboxylate, Ethyl 3-methyl-2-thioxo-δ4-imidazoline-1-carboxylate, Neo-Thyreostat, Neomercazole, Tyrazol
IUPAC-Name Ethyl 3-Methyl-2-Sulfanylidenimidazol-1-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)N1C=CN(C)C1=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbimazole
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H10N2O2S/c1-3-11-7(10)9-5-4-8(2)6(9)12/h4-5H,3H2,1-2H3
Formelmasse 186.0463
Reinheit (%) >95%