missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbohydrate Sulfotransferase 6/CHST6 Antibody (OTI1D1), DyLight 755, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-71195IR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Carbohydrate Sulfotransferase 6/CHST6 Monoclonal specifically detects Carbohydrate Sulfotransferase 6/CHST6 in Human, Mouse, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
| Carbohydrate Sulfotransferase 6/CHST6 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| CHST6 | |
| Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 202-395 of human Carbohydrate Sulfotransferase 6/CHST6 (NP_067628) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| 4166.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot | |
| OTI1D1 | |
| Western Blot | |
| carbohydrate (N-acetylglucosamine 6-O) sulfotransferase 6, carbohydrate sulfotransferase 6, C-GlcNAc6ST, corneal N-acetylglucosamine 6-sulfotransferase, Corneal N-acetylglucosamine-6-O-sulfotransferase, EC 2.8.2, EC 2.8.2.-, EC 2.8.2.17, EC 2.8.2.21, Galactose/N-acetylglucosamine/N-acetylglucosamine 6-O-sulfotransferase 4-beta, glcNAc6ST-5, Gn6st-5, GST4-beta, hCGn6ST, MCDC1, N-acetylglucosamine 6-O-sulfotransferase 5 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Canine, Monkey | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur