missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbohydrazid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7081245
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459053 25 g 25 Gramm
11469053 100 g 100 Gramm
11479053 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11459053 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11145.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 497-18-7 | CH6N4O | 90.09 g/mol

Carbohydrazide is widely utilized as a curing agent for epoxide-type resins and as an oxygen scrubber in boiler systems. It is applied in photography to stabilize color developers that produce images of the azo-methine and azine classes. It is used to develop ammunition propellants and stabilize soaps. It is also a useful reagent in organic synthesis.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Carbohydrazid wird häufig als Aushärtungsmittel für Epoxidharze und als Sauerstoffwascher in Kesselsystemen eingesetzt. Es wird in der Fotografie zur Stabilisierung von Farbentwicklern angewendet, die Bilder der Azomethin- und Azinklassen produzieren. Es wird zur Entwicklung von Munitionsptreibmitteln und zur Stabilisierung von Seifen verwendet. Es ist zudem ein nützliches Reagenz in der organischen Synthese.

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
Kühl lagern. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Kupfer, Zink, Nickel, Blei und Messing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 497-18-7
Summenformel CH6N4O
Molekulargewicht (g/mol) 90.09
MDL-Nummer MFCD00007591
InChI-Schlüssel XEVRDFDBXJMZFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbohydrazide, carbonic dihydrazide, carbazide, carbonohydrazide, carbodihydrazide, hydrazine, carbonyldi, hydrazine, carbonylbis, carbazic acid, hydrazide, semicarbazide, 4-amino, carbonic acid, dihydrazide
PubChem CID 73948
ChEBI CHEBI:61308
IUPAC-Name 1,3-diaminourea
SMILES NNC(=O)NN

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Carbohydrazide
Schmelzpunkt 153°C to 158°C
Strukturformel (H2NNH)2C=O
Menge 25 g
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,1804
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 90.09
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbohydrazide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Carbonic dihydrazide

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.