Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Carbol Fuchsin |
| Namenshinweis | This compound is a mixture of basic fuchsin and phenol. |
| CAS | 4197-24-4 |
| Summenformel | C21H22ClN3 |
| Synonym | Parafuchsine & Phenol |
| InChI-Schlüssel | HZLHRDBTVSZCBS-GHTYLULLSA-N |
| SMILES | [H+].CC1=CC(=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC(=C(C=C3)N)C)C=CC1=N.[Cl-] |
| IUPAC-Name | 4-[(Z)-(4-Aminophenyl)-(4-Imino-3-Methylcyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]-2-Methylaniline;Hydron;Chlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 351.878 |
| PubChem CID | 91997463 |
| Mehr anzeigen |