Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carbol-Fuchsin, rein
Artikelnummer. 10636972 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10636972 5 g Glasflasche 5 Gramm
10134351 25 g Glasflasche 25 Gramm
10723285 100 g Glasflasche 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10636972
Marke: Thermo Scientific Chemicals 195790050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4197-24-4 | C21H22ClN3 | 351.878 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4197-24-4
Summenformel C21H22ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 351.878
MDL-Nummer MFCD00143923
InChI-Schlüssel HZLHRDBTVSZCBS-GHTYLULLSA-N
PubChem CID 91997463
IUPAC-Name 4-[(Z)-(4-Aminophenyl)-(4-Imino-3-Methylcyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]-2-Methylaniline;Hydron;Chlorid
SMILES [H+].CC1=CC(=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC(=C(C=C3)N)C)C=CC1=N.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbol Fuchsin
Namenshinweis A mixture of Basic Fuchsin and phenol.
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. (in water) about 542nm
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Eignung (for microscopy) passes
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Grün
Menge 5 g
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbol Fuchsin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Carbol Fuchsin