Learn More
Kohlenstoff, aktiviert, Pulver, J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kohlenstoff |
| Namenshinweis | Aktiviert |
| Verpackung | Weithalsflasche Braunglas |
| Menge | 500 g |
| Formelmasse | 12.01 |
| Physikalische Form | Pulver |