Learn More
Kohlenstoff (amorph) (13C, 99 Atom %) TRC
Artikelnummer. 17972135
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17972135 50 mg 50 Milligramm
17924655 10 mg 10 Milligramm
17941815 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17972135 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC78016050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14762-74-4
Summenformel 13C
Molekulargewicht (g/mol) 13
IUPAC-Name Kohlenstoff-13
SMILES [13C]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbon-13
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C/i1+1
Formelmasse 13.0034