Learn More
Kohlenstoffdisulfid, ≥ 99,9%, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Artikelnummer. 15665490 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15665490 100 ml Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15665490 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 424641100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzgütegrad, aufgereinigt durch Redestillation, ≥ 99,9 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kohlenstoffdisulfid
Namenshinweis Gereinigt durch Redestillation
CAS 75-15-0
Dichte 1.266 g/ml bei 25 °C
Menge 100 ml
Explosionsgrenze 0.5
Flammpunkt −30 °C (−22 °F)
Zündpunkt 212 °F
Verpackung Glasflasche
Summenformel CS2
MDL-Nummer MFCD00011321
UN-Nummer UN1131
Beilstein 1098293
Synonym Kohlenstoffdisulfid, Kohlenstoffbisulfid, Dithiocarbon-Anhydrid, Carbonsulfid, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
InChI-Schlüssel QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=S)=S
IUPAC-Name Methandithion
Molekulargewicht (g/mol) 76.131
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
Formelmasse 76.14 mol
Reinheit (%) ≥ 99.9 %
Güte ReagentPlus