Learn More
Kohlenstoffdisulfid, 99.9 %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10245980 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10245980 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10561231 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10399083 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10245980 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 167710250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.20 €
    40.00 € / 25 Milliliter
    Sparen 1.20 €
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 75-15-0 | CS2 | 76.131 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-15-0
Summenformel CS2
Molekulargewicht (g/mol) 76.131
MDL-Nummer MFCD00011321
InChI-Schlüssel QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
IUPAC-Name Methandithion
SMILES C(=S)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbon disulfide
Schmelzpunkt -111.0°C
Extinktion 0.01 max. at 420nm, 0.05 max. at 410nm, 0.1 max. at 400nm, 0.5 max. at 390nm, 1.3 max. at 380nm
Dichte 1.2620g/mL
Menge 25 mL
Flammpunkt −30°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.627
Rückstand nach Verdampfung 0.0005% max.
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Relative Dichte 1.262
Strukturformel CS2
Viskosität 0.363 mPa.s (20°C)
Wasser 0.03% max.
Beilstein 03, 197
Fieser 01,114; 05,94; 06,95
Merck Index 15, 1811
Siedepunkt 46.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.9g/L (20°C). Other solubilities: miscible with anhydrous methanol, ethanol, ether,, benzene, chloroform, carbon tetrachloride and oils
Formelmasse 76.13
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spektroskopie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbon disulfide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.