Learn More
Kohlenstoffdisulfid, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.9 % Honeywell Riedel-de Haen
Artikelnummer. p-7111787
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
4 x 2 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15672860 100 ml Glasflasche 100 Milliliter
15682860 1 l Glasflasche 1 Liter
15602870 6 x 1 l Glasflasche 6 Stück
15692860 4 x 2 l Glasflasche 4 Stück
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15672860
Marke: Honeywell-Chromasolv 270660100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.9 %
  • Für HPLC und organische Synthese
  • Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
  • Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-15-0
Summenformel CS2
Molekulargewicht (g/mol) 76.131
MDL-Nummer MFCD00011321
InChI-Schlüssel QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Kohlenstoffdisulfid, Kohlenstoffbisulfid, Dithiocarbon-Anhydrid, Carbonsulfid, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
IUPAC-Name Methandithion
SMILES C(=S)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kohlenstoffdisulfid
Schmelzpunkt -112 bis -111 °C (Lit.)
Namenshinweis CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.9 %
Extinktion max. 0.50 bei 388 nm, max. 1.0 bei 386 nm, max. 0.01 bei 750 nm, max. 0.01 bei 500 nm, max. 0.05 bei 410 nm, max. 0.10 bei 403 nm, max. 0.25 bei 394 nm
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 1.266 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 46 °C
Menge 100 ml
Flammpunkt −30 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CS2
UN-Nummer UN1131
Beilstein 1098293
Formelmasse 76.14
Reinheit (%) >99.9%
Güte HPLC