Learn More
Kohlenstofffilz, 2.54 cm (1.0 Zoll) Stärke, 99.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058763
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 10 cm
30 x 30 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11319268 10 x 10 cm 1 Stück
11309268 30 x 30 cm 1 Stück
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11319268
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043201.RR
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Typical thermal conductivity of 1.75 BTU in/hr/ft²/°F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00133992
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbon felt
Namenshinweis 2.54cm (1.0 in.) thick
Menge 10 x 10 cm
Reinheit (%) 99.0%