Learn More
Karbonfilz, 6.35 mm (0.25 in.) dick, 99.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389258
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 10 cm
30 x 30 cm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11389258 30 x 30 cm 1 Stück
11399258 10 x 10 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11389258 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043200.RF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Typical thermal conductivity of 1.75 BTU in/hr/ft²/°F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1333-86-4
Summenformel C
Molekulargewicht (g/mol) 12.01
MDL-Nummer MFCD00133992
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbon
Dichte 2.26g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.0%
Menge 30 x 30 cm