Learn More
Carbon(isothiocyanatid)säureethylester, TRC
Artikelnummer. 30351405
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30351405 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30351405 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1766501G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbon(isothiocyanatidic)acid, Ethyl Ester
CAS 16182-04-0
Summenformel C4 H5 N O2 S
Menge 1 g
Synonym Carbon(isothiocyanatidic) acid, ethyl ester, Carbonic acid, ethyl ester, anhydride with isothiocyanic acid (7CI), Carbonic acid, monoanhydride with isothiocyanic acid, ethyl ester (8CI), Carbethoxyisothiocyanate, Carbonic acid ethyl ester isothiocyanate, Ethoxycarbonyl isothiocyanate, Ethoxycarbonyl mustard oil, Ethyl carbonisothiocyanatidate, Ethyl isothiocyanatocarbonate, Ethyl isothiocyanatoformate, NSC 158480
InChI-Formel InChI=1S/C4H5NO2S/c1-2-7-4(6)5-3-8/h2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)N=C=S
IUPAC-Name Ethyl-N-(sulfanylidenmethyliden)carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 131.15
Formelmasse 131.0041