Learn More
Swann-Morton™ Einzelfolien aus Kohlenstoffstahl, sterile Skalpellklingen, Nr.15C
Artikelnummer. 15361446
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100/Karton
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15361446 100/Karton 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15361446 Lieferant Swann-Morton™ Lieferanten-Nr. 0221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.63 €
    18.64 € / 1 Stück
    Sparen 11.99 €
    39% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Längere Schneidkante als herkömmliche Klinge der Nr.-15.
  • Bietet zusätzliche Reichweite, insbesondere in Kombination mit dem ergonomisch gestalteten B3-Griff.
  • Längere Schneidkante als herkömmliche Klinge der Nr.-15.
  • Wird von Zahnärzten bei Parodontosebehandlungen verwendet.
  • Wird von Podologen zur Enukleation von Hühneraugen um das Gewebe der Zehen verwendet.
  • Montage-Nr 3.
  • Passend für die Griffe 3, 3L, 3 graduiert, 5B, 7, 9 und B3.
Spezifikation
Klingenmaterial Karbonstahl
Sterilität Steril
Menge 100/Karton
Verpackungsart Einzeln verpackt