Learn More
Swann-Morton™ Einzelfolien aus Kohlenstoffstahl, sterile Skalpellklingen, Nr.9
Artikelnummer. 15957682
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15957682 100/Karton 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15957682 Lieferant Swann-Morton™ Lieferanten-Nr. 0217
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.55 €
    18.64 € / 100 Stück
    Sparen 1.91 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Markante, breite, beilförmige Klinge.
  • Breit, beilförmig.
  • Wird in der Podologie verwendet.
  • Aufsatz Nr. 3.
  • Für Griffe 3, 3L, 3 graduiert, 5B, 7, 9, B3 und B3L.
Spezifikation
Klingenmaterial Karbonstahl
Sterilität Steril
Menge 100/Karton
Verpackungsart Einzeln verpackt