missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbon Steel, Residuals, ARMI∣MBH
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Carbon Steel, Residuals, Ø38x20mm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nitrogen/Tin/Aluminium/Vanadium/Cobalt/Titanium/Tungsten/Arsenic/Molybdenum/Chromium/Phosphorus/Copper/Nickel/Niobium/Silicon/Carbon/Manganese |
| CAS | 7439-89-6 |
| Menge | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Nitrogen 0.002 %/Tin 0.015 %/Aluminium 0.02 %/Vanadium 0.02 %/Cobalt 0.025 %/Titanium 0.025 %/Tungsten 0.025 %/Arsenic 0.03 %/Molybdenum 0.03 %/Chromium 0.05 %/Phosphorus 0.05 %/Copper 0.07 %/Nickel 0.08 %/Niobium 0.08 %/Silicon 0.2 %/Carbon 0.25 %/Manganese 5 % |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu