missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbon Steel, Residuals, ARMI∣MBH
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminium∣Arsenic∣Carbon∣Chromium∣Cobalt∣Copper∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Niobium∣Nitrogen∣Phosphorus∣Silicon∣Tin∣Titanium∣Tungsten∣Vanadium |
| Menge | 50 g |
| Gewicht | 50 g |
| Form | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Nitrogen 0.002 %∣Tin 0.015 %∣Aluminium 0.02 %∣Vanadium 0.02 %∣Cobalt 0.025 %∣Titanium 0.025 %∣Tungsten 0.025 %∣Arsenic 0.03 %∣Molybdenum 0.03 %∣Chromium 0.05 %∣Phosphorus 0.05 %∣Copper 0.07 %∣Nickel 0.08 %∣Niobium 0.08 %∣Silicon 0.2 %∣Carbon 0.25 %∣Manganese 5 % |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur