Learn More
Carbon Steel, Residuals, ARMI∣MBH
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Carbon Steel, Residuals, Ø40x15mm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Arsenic/Tungsten/Vanadium/Aluminium/Phosphorus/Titanium/Tin/Carbon/Cobalt/Copper/Silicon/Nickel/Chromium/Molybdenum/Manganese |
| CAS | 7439-89-6 |
| Menge | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Arsenic (0.008) %/Tungsten (0.027) %/Vanadium (0.027) %/Aluminium (0.028) %/Phosphorus (0.063) %/Titanium (0.1) %/Tin (0.145) %/Carbon (0.2) %/Cobalt (0.21) %/Copper (0.235) %/Silicon (0.295) %/Nickel (0.5) %/Chromium (0.57) %/Molybdenum (0.63) %/Manganese (1.24) % |