Learn More
Carbon Steel, Residuals, ARMI∣MBH
Artikelnummer. 18050000
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18050000
Marke: ARMI/MBH MBH12X 12749 X
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Carbon Steel, Residuals, Ø40x15mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin/Titanium/Phosphorus/Tungsten/Vanadium/Arsenic/Carbon/Molybdenum/Aluminium/Copper/Cobalt/Chromium/Silicon/Nickel/Manganese
CAS 7439-89-6
Menge 1 Ea.
Form Disc
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Tin 0.018 %/Titanium 0.018 %/Phosphorus 0.025 %/Tungsten 0.035 %/Vanadium 0.069 %/Arsenic 0.085 %/Carbon 0.175 %/Molybdenum 0.19 %/Aluminium 0.195 %/Copper 0.25 %/Cobalt 0.435 %/Chromium 0.455 %/Silicon 0.47 %/Nickel 0.475 %/Manganese 1.37 %