Learn More
Carbon Steel, Residuals, ARMI∣MBH
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Carbon Steel, Residuals, Ø40x20mm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phosphorus/Molybdenum/Tungsten/Vanadium/Copper/Tin/Niobium/Titanium/Aluminium/Carbon/Manganese/Cobalt/Silicon/Nickel/Chromium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Form | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Phosphorus 0.0078 %/Molybdenum 0.088 %/Tungsten 0.1 %/Vanadium 0.102 %/Copper 0.106 %/Tin 0.11 %/Niobium 0.111 %/Titanium 0.159 %/Aluminium 0.253 %/Carbon 0.258 %/Manganese 0.51 %/Cobalt 0.581 %/Silicon 0.599 %/Nickel 0.786 %/Chromium 0.792 % |