Learn More
Swann-Morton™ Skalpellklinge aus Kohlenstoffstahl
Artikelnummer. 12308019
Change view
Click to view available options
Größe:
60 x 10,96 mm
Major-Z
Nr. 14
Nr. 20
Nr. 22A
Nr. 27
Nr. 36
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
12308019 Nr. 22A 100 Stück
11320915 60 x 10,96 mm 50 Stück
11768363 Nr. 20 100 Stück
12474070 Nr. 27 100 Stück
11837383 Nr. 14 100 Stück
11841733 Nr. 36 100 Stück
12922545 Major-Z 50 Stück
7 options
Artikelnummer. 12308019
Marke: Swann-Morton™ 0109
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Swann Morton™ Skalpellklingen aus Karbonstahl gewährleisten präzise Schnitte und Sektionen im Operationssaal.
  • Kohlenstoffstahl BS EN 27740
  • Griff und Klingen separat erhältlich
Spezifikation
Klingenmaterial Karbonstahl
Produkttyp Skalpellklinge
Größe Nr. 22A
Beschreibung Chirurgengüte
Sterilität Unsteril
Menge 10/Packung