Learn More
Thermo Scientific™ Karbonatgepufferte Kochsalzlösung (5X), pH 9.0
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | Gehäuse 5X |
| pH-Bereich | 9,0 |
| Format | Flüssig |
| Menge | 250 mL |
| Lagerungsbedingungen | Umgebungstemperaturen |
| Typ | Karbonatgepufferte Kochsalzlösung |