Learn More
Thermo Scientific™ Karbonatgepufferte Kochsalzlösung (5X), pH 9.0
Artikelnummer. 15483999
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15483999 500 mL 500 Milliliter
15473999 250 mL 250 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15483999
Marke: Thermo Scientific™ J61396.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration Gehäuse 5X
pH-Bereich 9,0
Format Flüssig
Menge 500 mL
Lagerungsbedingungen Umgebungstemperaturen
Typ Karbonatgepufferte Kochsalzlösung