Learn More
Thermo Scientific™ Karbonatgepufferte Kochsalzlösung (5X), pH 9.5
Artikelnummer. 15466089
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15466089
Marke: Thermo Scientific™ J63928.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration Gehäuse 5X
pH-Bereich 9,5
Format Flüssig
Menge 500 mL
Lagerungsbedingungen Umgebungstemperaturen
Typ Karbonatgepufferte Kochsalzlösung