Learn More
Carbonatlösung, 0,5 M Natriumcarbonat, für Ionenchromatographie, H₂O -Matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12962235 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
12962235 100 ml Flasche 100 Milliliter
12972235 500 ml Flasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12962235 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A 103 100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 497-19-8
Summenformel CNa2O3
Molekulargewicht (g/mol) 105.99
MDL-Nummer MFCD00003494
InChI-Schlüssel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbonat
Verpackung Flasche
Lösung enthält 0.5 M Natriumkarbonat
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 0.5 M
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
IUPAC-Name Dinatriumcarbonat
Solvent or Matrix Water
Menge 100 ml