Learn More
Carbonatlösung, 0,5 M Natriumcarbonat, für Ionenchromatographie, H₂O -Matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12972235 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12972235 500 ml Flasche 500 Milliliter
12962235 100 ml Flasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12972235 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A 103 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00 €
    135.20 € / 500 Milliliter
    Sparen 39.80 €
    22% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 497-19-8
Summenformel CNa2O3
Molekulargewicht (g/mol) 105.99
MDL-Nummer MFCD00003494
InChI-Schlüssel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbonat
Verpackung Flasche
Lösung enthält 0,5 M Natriumcarbonat
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 0.5 M
Typ Einkomponenten-Standardlösung
IUPAC-Name Dinatriumcarbonat
Solvent or Matrix Wasser
Menge 500 ml