missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbonic Anhydrase II/CA2 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18593102 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18593102 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18593102 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB600919100ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Carbonic Anhydrase II/CA2 Polyclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase II/CA2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Carbonic Anhydrase II/CA2
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000-1:10000, ELISA 1:165000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:500
Zusammensetzung Lyophilized from 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Gen-Zugriffsnummer P00918, P00918, P00918, P00918
Gen-Alias CAII, CA-IIEC 4.2.1.1, Car2, Carbonate dehydratase II, carbonic anhydrase 2, carbonic anhydrase B, Carbonic anhydrase C, carbonic anhydrase IICAC, carbonic dehydratase
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Carbonic Anhydrase II/CA2 Antibody was produced by repeated immunizations with human erythrocytes Carbonic Anhydrase II/CA2. (Uniprot: P00918)
Reinigungsverfahren Multi-step
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Hypoxia, Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 760
Rekonstitution Reconstitute with 100 μg deionized water (or equivalent)
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store lyophilized antibody at 4°C. Aliquot reconstituted liquid and store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.