missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbonic Anhydrase IX/CA9 Antibody (2D3) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 7 publications
231.00 € - 557.00 €
Spezifikation
| Antigen | Carbonic Anhydrase IX/CA9 |
|---|---|
| Klon | 2D3 |
| Verdünnung | Western Blot 1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000, Flow (Intracellular) 1 ug/mL, CyTOF-ready |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18736663
|
Novus Biologicals
NBP1-51691SS |
231.00 €
25 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
|
18069975
|
Novus Biologicals
NBP1-51691 |
0.1 mL |
557.00 €
0.10 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Carbonic Anhydrase IX/CA9 Monoclonal specifically detects Carbonic Anhydrase IX/CA9 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Intracellular), CyTOF-ready.Spezifikation
| Carbonic Anhydrase IX/CA9 | |
| 2D3 | |
| Western Blot 1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000, Flow (Intracellular) 1 ug/mL, CyTOF-ready | |
| Protein A or G purified |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts