missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbonic Anhydrase IX/CA9 Antibody (CA9/781), PE, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Carbonic Anhydrase IX/CA9 Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase IX/CA9 in Human, Equine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Carbonic Anhydrase IX/CA9 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CA9/781 |
| Konjugat | PE |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | CAIX, CA-IX, Carbonate dehydratase IX, carbonic anhydrase 9, carbonic anhydrase IX, carbonic dehydratase, EC 4.2.1.1, G250, Membrane antigen MN, MN, P54/58N, PMW1, RCC-associated antigen G250, RCC-associated protein G250, Renal cell carcinoma-associated antigen G250 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Recombinant human Carbonic Anhydrase IX/CA9 protein (Uniprot: Q16790) |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?