missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbonic Anhydrase IX/CA9 Antibody, PE/Atto594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18011526 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18011526 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18011526

Marke: Novus Biologicals NB100417PEATT594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Carbonic Anhydrase IX/CA9 Polyclonal specifically detects Carbonic Anhydrase IX/CA9 in Human, Mouse, Rat, Plant samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Carbonic Anhydrase IX/CA9
Anwendungen Flow Cytometry, Immunoassay
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PE/ATTO 594
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias CA-IX, CAIXcarbonic anhydrase 9, Carbonate dehydratase IX, carbonic anhydrase IXpMW1, carbonic dehydratase, EC 4.2.1.1, G250, Membrane antigen MN, MNRCC-associated antigen G250, P54/58N, RCC-associated protein G250, Renal cell carcinoma-associated antigen G250
Gensymbole CA9
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide made to a C-terminal sequence of human Carbonic Anhydrase IX (within residues 400-459) [UniProt Q16790]
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet Cancer, Cellular Markers, HIF Target Genes, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Phospho Specific, Signal Transduction, Vision
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 768.0
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Canine, Plant
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.