missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Carbonic Anhydrase IX/CA9 Polyclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase IX/CA9 in Human, Mouse, Rat, Plant samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Carbonic Anhydrase IX/CA9 |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | PerCP |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | CAIX, CA-IX, Carbonate dehydratase IX, carbonic anhydrase 9, carbonic anhydrase IX, carbonic dehydratase, EC 4.2.1.1, G250, Membrane antigen MN, MN, P54/58N, PMW1, RCC-associated antigen G250, RCC-associated protein G250, Renal cell carcinoma-associated antigen G250 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | This Carbonic Anhydrase IX/CA9 Antibody was made from a synthetic peptide from the C-terminal sequence of human Carbonic Anhydrase IX (within residues 400-459) [UniProt# Q16790]. |
| Reinigungsverfahren | Immunogen affinity purified |
| Menge | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?