missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Carbonic Anhydrase IX Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16393395
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16393395 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16393395

Marke: Invitrogen™ PA586519

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Purity is > 95% by SDS-PAGE.

Carbonic anhydrase (CA) is an enzyme that assists rapid interconversion of carbon dioxide and water into carbonic acid, protons, and bicarbonate ions. It is abundant in all mammalian tissues. There are many genes that are inducible by hypoxia, via HIF-1 alpha. CA IX is one of the most inducible genes because of its stability and location within the membrane. Carbonic anhydrases have a widespread role in regulating pH in normal tissues, by regulating hydrogen ion (H+) flux. The pH is important in cell death under hypoxia, thus a blockade of CA IX results in increased cell death under hypoxia. Therefore, CA IX has become a reliable histochemical marker of hypoxia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Carbonic Anhydrase IX
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen CA9
Gen-Zugriffsnummer Q16790, Q8VHB5
Gen-Alias Ca9; CA-9; CAIX; CA-IX; Car9; Carbonate dehydratase IX; carbonic anhydrase 9; Carbonic anhydrase IX; carbonic dehydratase; G250; Membrane antigen MN; membrane antigen MN homolog; MN; MN/CA9; P54 / 58N; P54/58N; pMW1; RCC-associated antigen G250; RCC-associated protein G250; renal cell carcinoma-associated antigen G250
Gensymbole CA9, Car9
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide, corresponding to amino acids 50-104 of Human CA IX.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 230099, 313495, 768
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.