Learn More
Carbonic Anhydrase VIII/CA8 Antibody (001), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18332541 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18332541 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18332541
Marke: Novus Biologicals NBP290709AF488
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Carbonic Anhydrase VIII/CA8 Monoclonal specifically detects Carbonic Anhydrase VIII/CA8 in Mouse samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA Detection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Carbonic Anhydrase VIII/CA8
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 1
Konjugat Alexa Fluor 488
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias CALScarbonate dehydratase, CAMRQ3, carbonic anhydrase VIIIMGC99509, carbonic anhydrase-like sequence, carbonic anhydrase-related protein, CARPCA-related protein, CA-VIII, MGC120502
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse Carbonic Anhydrase VIII/CA8 (P28651; Met1-Gln291).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 767
Testspezifität Has cross-reactivity in ELISA with: Human CA8
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG