missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Carbonic Anhydrase VIII/CA8 Antibody (CA8/8605R) [PE], Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals™ NBP3-27032PE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Carbonic Anhydrase VIII/CA8 Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase VIII/CA8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Carbonic Anhydrase VIII/CA8 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| CALScarbonate dehydratase, CAMRQ3, carbonic anhydrase VIIIMGC99509, carbonic anhydrase-like sequence, carbonic anhydrase-related protein, CARPCA-related protein, CA-VIII, MGC120502 | |
| Recombinant full-length human Carbonic Anhydrase VIII/CA8 protein | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism | |
| 767 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CA8/8605R | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur