missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbonic Anhydrase XII/CA12 Antibody (CL0280) [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-52902AF350
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Carbonic Anhydrase XII/CA12 Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase XII/CA12 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Carbonic Anhydrase XII/CA12 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| Carbonate dehydratase XII, carbonic anhydrase 12, carbonic anhydrase XIICAXII, carbonic dehydratase, CA-XII, EC 4.2.1.1, FLJ20151, HsT18816, Tumor antigen HOM-RCC-3.1.3 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from O43570, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism | |
| 771 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL0280 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur