missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Carbonic Anhydrase XII Monoclonal Antibody (315602)
Beschreibung
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Carbonic Anhydrase XII is a protein coding gene.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Carbonic Anhydrase XII |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 315602 |
| Konzentration | 0.5 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with trehalose and no preservative |
| Gen | CA12 |
| Gen-Zugriffsnummer | O43570 |
| Gen-Alias | 2310047E01Rik; AI314958; CA12; Car12; Carbonate dehydratase XII; carbonic anhydrase 12; Carbonic anhydrase XII; carbonic anyhydrase 12; carbonic dehydratase; CAXII; CA-XII; HsT18816; membrane-bound carbonic anhydrase 12; T18816; tumor antigen HOM-RCC-3.1.3 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?