Learn More
Carbonylhydridotris(Triphenylphosphin)Rhodium(I), Rh 10.0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316717
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11316717 0.1 g 0.10 Gramm
11306717 1 g 1 Gramm
11396707 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11316717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010016.77
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hydrierung, Hydrosilierung, Isomerisierung, Carbonylierung, Hydroformylierung, Oxidation
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17185-29-4
Summenformel C55H46OP3Rh
Molekulargewicht (g/mol) 918.80
MDL-Nummer MFCD00151644
InChI-Schlüssel AACIZACVKFEETJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tristriphenylphosphine rhodium carbonyl hydride, hydridocarbonyltris triphenylphosphine rhodium i
PubChem CID 132451836
IUPAC-Name carbon monoxide;rhodium;triphenylphosphan
SMILES [RhH].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbonylhydridotris(triphenylphosphine)rhodium(I)
Schmelzpunkt 138°C (decomposition)
Farbe Gelb
Dichte 1.33 g/mL
Geruch Odorless
Strukturformel RhH(CO)[P(C6H5)3]3
Menge 0.1 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,9758
Löslichkeitsinformationen Soluble in hydrocarbons (e.g. benzene and toluene) with dissociation of phosphine ligands
Formelmasse 918.8
Concentration or Composition (by Analyte or Components) RH 10,0% min
Physikalische Form Pulver